Learn More
Thermo Scientific™ Fixed-Needle, Gas-Tight GC Syringe, Pk. Of 6
Codice prodotto. 15284563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15284563 10 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15284563 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365D0626
Spedizione stimata: 30-12-2026
Thermo Scientific™ syringes for GC instruments are designed to provide enhanced durability,clarity and accuracy in sample introduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibro dell'ago 23 to 26 G
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC Instruments