Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Syringes for GC Instruments
Codice prodotto. 10029192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
5 μL
5 µl
10 μl
10 µl
10 μl
Calibro dell'ago:
23 G
23 to 26 G
26 G
26s G
Misura 23
Misura 25
Misura 26
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers
Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800
Autocampionatore TriPlus
Autocampionatore TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 Autosamplers
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10029192 10 μl Misura 26 Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800 pezzi 6
10512265 5 μL 26 G AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers Pezzo
10374653 10 µl Misura 25 Autocampionatore TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800 Pezzo
10197854 10 μl 23 to 26 G TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 Autosamplers Pezzo
10384653 10 μl 26 G TriPlus, AS2000 Autosampler Pezzo
10527694 5 µl Misura 26 Autocampionatore TriPlus Pezzo
10746173 10 µl Misura 23 Autocampionatore TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800 Pezzo
10721724 10 μl 23 G TriPlus, AS2000 Autosampler Pezzo
10364083 5 μL 23 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers Pezzo
10206824 10 µl Misura 26 Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800 Pezzo
10361505 0.5 μL 23 G AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers Pezzo
10025744 10 μl 23 G CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers pezzi 6
13456806 5 μL 26s G TriPlus RSH Autosampler Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10029192 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365D1856
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Get accurate, reproducible results from these fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers.
Get accurate, reproducible fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers. Choose from a variety of sizes, types and autosampler compatibilities. They are available in standard industry size with white scale backing for easy reading and solvent-resistant markings.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
  • Cone tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 10 ul; misura 26; lunghezza 50mm; 6/confezione
Calibro dell'ago Misura 26
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm l
Product Type Siringa per autocampionatore GC
Monouso Reusable
Quantità 6/confezione
Volume (sistema metrico) 10 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800