Learn More
BRAND™ Fixed Volume Positive Displacement Transferpettor
Ideal for liquids when air displacement pipettes just won't work. Operates with positive displacement where the piston is in direct contact with the aspirated liquid.
271.00€
Specifica
Descrizione Fixed volume
Autoclavabile Not Autoclavable
Numero di canali 1
Tipo Positive Displacement Pipette
Include Glass capillaries
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10222221
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
701844
2 μL
271.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10599671
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
701864
25 μL
271.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for media with:
    • Density up to 13.6 g/cm³
    • Viscosity up to 140,000 mm²/s
    • Vapor pressure up to 500 mbar
  • Working temperature range: 15 to 40°C
  • Fixed volume
  • DE-M
  • With glass capillaries
Specifica
Specifica
Fixed volume
1
Glass capillaries
Not Autoclavable
Positive Displacement Pipette
15°C to 40°C