Learn More
Liebherr™ Table-Height ATEX Fridge
Liebherr™ table-height ATEX fridge. Spark-free certified to ATEX II 3/-G IIB+H2. Temperature range +2° to +15°C. Integrated mains-independent digital display. Door with lock, reversible on site. Energy-efficient and environmentally-friendly refrigerant R-600a
dietro preventivo
Specifica
Tipo | Laboratory Refrigerator |
---|---|
Gamma di temperatura | 1°C to 15°C |
Refrigerante | R 600a |
Door Style | Solid |
Capacità (sistema metrico) ripiano | 40 kg |
Descrizione
Raffreddamento affidabile per prodotti volatili- Raffreddamento ventilato statico che si interrompe all'apertura dello sportello
- Evaporatore di grande superficie per favorire la distribuzione dell'aria fredda
- Sbrinamento automatico con recipiente di raccolta della condensa
- Pannello di controllo della temperatura digitale a LED con interruttore indipendente operativo anche in assenza di alimentazione
- Recipiente di conservazione sicuro, con omologazione ATEX per prodotti volatili e non corrosivi
- Ripiani regolabili in grado di sostenere fino a 40kg ed estraibili fino a 90°
- Corpo in acciaio indeformabile con interno in polistirene, serbatoio in plastica ABS e ripiani in vetro
- Sportello reversibile per l'apertura sia a destra che a sinistra
- Guarnizioni magnetiche a 4 facce facili da sostituire
- Serratura e piedini frontali regolabili
Specifica
Laboratory Refrigerator | |
R 600a | |
40 kg | |
ATEX Certified, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Analog | |
220/240 V |
1°C to 15°C | |
Solid | |
Steel | |
White | |
Automatic | |
50 Hz |