Descrizione
FKBP12 Polyclonal specifically detects FKBP12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | FKBP12 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | PerCP |
| Diluizione | Western Blot |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | 12 kDa FKBP, EC 5.2.1.8, FK506 binding protein 1A, 12kDa, FK506-binding protein 1A, FKBP1, FKBP12C, FKBP12FKBP12-Exip3, FKBP-12T-cell, 12-kD, FKBP-1A, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A, PPIase FKBP1A, protein kinase C inhibitor 2, rotamase |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FKBP12 fragment. |
| Metodo di purificazione | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |