Learn More
FKBP52 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 16812015 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16812015 20 μL 20µL
16802015 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16812015 Fornitore Proteintech N. del fornitore 226231AP20UL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Specifica
Antigene FKBP52
Applicazioni Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.19 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene FKBP4
N. accesso geni Q02790
Alias gene 51 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FKBP, 59 kDa immunophilin, FK506 binding protein 4, FK506 binding protein 4, 59kDa, FKBP 4, FKBP 52, FKBP4, FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, HSP binding immunophilin, Hsp56, Immunophilin FKBP52, p52, p59, PPIase, PPIase FKBP4, Rotamase
Simboli geni FKBP4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno FKBP52 Fusion Protein Ag18704
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2288
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG