missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress FLAG peptide

Codice prodotto. 16414006
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16414006 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16414006 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0223

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress FLAG peptide is an eight amino acids peptide (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys) with an enterokinase-cleavage site; designed for antibody-mediated identification and purification of recombinant proteins.

Spezifikation

Purezza 98.18%
CAS 98849-88-8
Content And Storage Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 1012.97 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 25 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (98.72 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.