missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress FLAG peptide

Codice prodotto. 16421878
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16421878 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16421878 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0223

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress FLAG peptide is an eight amino acids peptide (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys) with an enterokinase-cleavage site; designed for antibody-mediated identification and purification of recombinant proteins.

Specifica

Purezza 98.18%
CAS 98849-88-8
Content And Storage Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 1012.97 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (98.72 mM∣Need ultrasonic)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.