Learn More
Globe Scientific Flanged Plug Tube Caps
Codice prodotto. 31922533
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Green
Natural
Red
Yellow
Dimensioni (sistema metrico):
12 mm
13 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 20000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922533 Clear 13 mm pezzi 20000
31922885 Blue 12 mm pezzi 20000
31923400 Green 12 mm pezzi 20000
31922259 Natural 12 mm pezzi 20000
31923387 Clear 16 mm pezzi 10000
31922537 Red 12 mm pezzi 20000
31922734 Yellow 12 mm pezzi 20000
31922821 Yellow 16 mm pezzi 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 31922533 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 118240C
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
Order Info
1000/pk
Specifica
Product Type Flange Plug Cap
Materiale Polyethylene
Colore Clear
Dimensioni (sistema imperiale) 0.51 in.
Dimensioni (sistema metrico) 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13 mm Tubes