Learn More
Globe Scientific Flanged Plug Tube Caps
Descrizione
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
Order Info
1000/pk
Specifica
Specifica
| Product Type | Flange Plug Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Blue |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 0.47 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 12 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12 mm Tubes |