Learn More
Macherey-Nagel™ Flash Chromatography Kit II
Codice prodotto. 10566531 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Flash Chromatography Kit II
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10566531
Marca: Macherey-Nagel™ 727451
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Flash Chromatography Kit II
Include Includes One 450 x 40 mm I.D. Glass Column, One 1-L eluent Reservoir, 100 g Silica 60 (40 to 63 μm), Sea Sand, Silanized Glass Fiber Wadding, 1 m PTFE Tubing
Da utilizzare con (applicazione) Low Pressure Flash Chromatography