Learn More
Paragon Scientific™ Flash Point Certified Reference Material
Codice prodotto. 15480464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480464 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15480464 Fornitore Paragon Scientific™ N. del fornitore CRMUPMGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    246.75€ / 250mL
    Risparmia 11.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Flash Point Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Flash point according to ASTM D93.
  • Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with ASTM D93.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Product Type MCC Diesel UKAS ISO 17034 Certified (56.2 °C)
Certificazione/Conformità Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with ASTM D93
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CRMU-PMGO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted