Learn More
Flash Point Standard - Pensky Martens, ASTM D 93 Proc. A (nominal value: 116.0 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16010150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 x 80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16010150 3 x 80 mL pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16010150 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore FPPMCC3
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
UKAS certified standards are specifically designed for use in regular instrument performance checks. Packed in 3 x 80mL single shot bottles assuring the highest level of sample integrity. Typically used in the analysis of petroleum products with flash points above 40°C and below 360°C.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Packaged in 3 X 80mL bottles
  • One bottle per test ensures zero contamination / high end volatile loss
  • Fully traceable to International Standards
  • Supplied with MSDS
  • Tamper evident security packaging
  • 12 Month shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Quantità 3 x 80 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Flash Point Standard - Pensky Martens
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.