Learn More
Labconco™ Adattatore per fiasca
Codice prodotto. 11955502 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11955502 0.75 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11955502 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7543800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.95€
    62.68€ / pezzi 1
    Risparmia 14.27€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable adapter for connecting 29/32 round-bottom flasks to valve ports on drying chambers and manifolds. ™
  • Struttura in acciaio inox
  • Suitable for use with freeze dryers
Specifica
Materiale Acciaio inox
Giunto rastremato standard 29/32
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freeze dryers
Diametro (sistema imperiale) 0.75 in.
Dimensioni (L x P) 3.5 in. wide, 0.75 in. diameter
Peso (sistema metrico) 0.5kg