Learn More
IKA™ Flask Carrier with Handle
Codice prodotto. 15981652 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15981652 1000 mL Pezzo
15787228 250 mL Pezzo
15925661 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15981652 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0004448500
Spedizione stimata: 07-12-2026
Designed with a round bottom and handles to safely carry round-bottomed flasks.
  • Round bottom
  • Includes handles
  • Available in various flask-accommodating sizes
  • Temperature resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Aluminum
Include Handles
Temperature Range (Metric) Up to 300°C
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 166.3 mm