Descrizione
- Round bottom
- Anodized aluminum construction
- Temperature resistant
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Aluminum |
| Temperature Range (Metric) | Up to 300°C |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 142 mm |