Learn More
Fisherbrand™ Morsetto per incubatrici per agitazione
Codice prodotto. 16333236 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1000 mL Flasks
125 mL Flasks
125, 250, 500 mL Flasks
25 mL Flasks
250 mL Flasks
50 mL Flasks
500 ml Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16333236 500 ml Flasks Pezzo
16303236 25 mL Flasks Pezzo
16323236 50 mL Flasks Pezzo
16383226 125 mL Flasks Pezzo
16313236 250 mL Flasks Pezzo
16373226 1000 mL Flasks Pezzo
16343236 125, 250, 500 mL Flasks Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16333236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.65€
    43.97€ / pezzi 1
    Risparmia 17.68€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Flask Clamp is designed to be used with a shaking incubator and can hold a variety of flask sizes.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with shaking incubators
  • Designed to hold flasks
Specifica
Capacità 500 ml Flasks
Product Type Flask Clamp
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16313226
Quantità confezione 1 Ea.