Learn More
Thermo Scientific™ Clip e dispositivi di fissaggio per bagni d'acqua Precision™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Fascette e dispositivi di fissaggio per l'uso con i bagni ad acqua Thermo Scientific™ Precision™.
Fermi per beute
- Fissare beute di diverse dimensioni alla piattaforma del bagno
- Acciaio inox
- Ciascuno richiede un dispositivo di fissaggio (cod. prod. 3166189 - ordinare separatamente)
Fascetta per provette per test
- Acciaio inox
- Fissa provette da 13 mm a 25 mm
- Ciascuno richiede un dispositivo di fissaggio (cod. prod. 3166189 - ordinare separatamente)
- La garanzia varia in base al paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Warranty
2 anni
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 13 mm to 25 mm Tubes or 1L Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For use in Precision Reciprocal, Dubnoff, and Shallow-Form Shaking Water Baths. |
| Movimento di agitazione | Reciprocating |
| Tipo | Fissaggio a fascetta |
| Capacità | 1000 mL Flask Clip or 13 to 25 mmTest Tube Clip |