Learn More
Thermo Scientific™ Clip e dispositivi di fissaggio per bagni d'acqua Precision™
Codice prodotto. 15355917 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
125 mL
13 mm to 25 mm Tubes or 1L Flask
13 to 25 mm
25 mL
250 mL
50 mL
Tipo:
Fissaggio a fascetta
Flask Clip
Test Tube Clip
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo unitSize
15355917 13 to 25 mm Test Tube Clip Pezzo
15365917 25 mL Flask Clip Pezzo
15375917 50 mL Flask Clip Pezzo
15385917 125 mL Flask Clip Pezzo
15395917 250 mL Flask Clip Pezzo
15315927 1000 mL Flask Clip Pezzo
15345927 13 mm to 25 mm Tubes or 1L Flask Fissaggio a fascetta pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15355917 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3166216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.25€
    84.50€ / pezzi 1
    Risparmia 4.75€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste fascette ed elementi di fissaggio per i bagni d'acqua con agitazione Thermo Scientific™ Precision Reciprocal, Dubnoff e Shallow-Form.
Fascette e dispositivi di fissaggio per l'uso con i bagni ad acqua Thermo Scientific™ Precision™.
Features:
Flask Clips
  • Secure various size flasks to bath platform
  • Stainless steel
  • Each requires one fastener (Cat. No. 3166189 - order separately)
Test Tube Clip
  • Stainless steel
  • Hold 13 mm to 25 mm tubes
  • Each requires one fastener (Cat. No. 3166189 - order separately)
Warranty: varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 13 to 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For use in Precision Reciprocal, Dubnoff, and Shallow-Form Shaking Water Baths.
Movimento di agitazione Reciprocating
Tipo Test Tube Clip
Capacità 13 to 25 mm Tubes