Learn More
IKA™ Round Bottom Flask Inlay
Codice prodotto. 15935661 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15935661 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15935661 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025000645
Spedizione stimata: 29-12-2026
Round bottom flask inlay constructed of anodized aluminum
  • Round bottom
  • Anodized aluminum construction
  • Temperature resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Aluminum
Include Up to 300°C
Temperature Range (Metric) Up to 300°C
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 171.0 mm