Learn More
Bochem™ Flat Bottom Bowl
Codice prodotto. 10682971
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10682971 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682971 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8671
Spedizione stimata: 28-12-2026
Bochem™ Flat Bottom Bowl is constructed of Stainless Steel for long lasting durability.
  • Stainless Steel
  • Flat bottom
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Forma Flat Bottom