Learn More
Fisherbrand™ Fiale a fondo piatto
Codice prodotto. 15334789 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
28 ml
Stile:
Alto
Dimensione della confezione:
pezzi 190
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Stile Dimensione della confezione
15334789 28 ml Alto pezzi 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15334789
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications. Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Bottles are manufactured from clear Type 1B neutral glass.
  • With standard neck sizes
  • Tall and squat form options
  • 1 dram equates to approx. 3.55mL (or 1/8 fl. oz.)
  • Closure not included; see Black Screw Caps, 15314799
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 28 ml
Da utilizzare con (applicazione) Adatta per terreni, diagnostica, conservazione, visualizzazione e applicazioni di raccolta dei campioni
Stile collo Filettatura a vite
Stile Alto
Stile filo A vite
Stile della base Piatto
Tipo di chiusura Screw Cap (Not Included)
Quantità 190/conf.
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Product Type Flat Bottom Dram Vial