Learn More
IKA™ Flat Bottom Essay Block
Codice prodotto. 15380187 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
8 mL
16 mL
20 mL
30 mL
40 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15380187 20 mL Pezzo
15360272 40 mL Pezzo
15390177 4 mL Pezzo
15320187 16 mL Pezzo
15386833 8 mL Pezzo
15359420 30 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15380187 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025000629
In stock
Compatible with several IKA stirrers.
  • Flat bottom wells
  • Volume Range: 8 to 40 mL
  • Number of Holes Available: 4, 9 or 16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Diametro (sistema imperiale) 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) 28.5 mm
Include Square carrier
Lunghezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 79 mm
Forma Flat Bottom
Tipo Essay Block
Larghezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 79 mm
Materiale Aluminum