Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flat-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
Descrizione
- According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4797 |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per confezione | 10 |
| Giunto a bussola | NS 29/32 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 51 mm |