Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flat Bottom Glass Flask
Codice prodotto. 31937691
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31937691 500 mL pezzi 10
31937667 50 mL pezzi 10
31937684 100 mL pezzi 10
31937690 250 mL pezzi 10
31937655 1000 mL pezzi 10
31937656 2000 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31937691 Fornitore Glassco Laboratory Equipments N. del fornitore EU058.202.17
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flat bottom glass flask with a joint for general laboratory use.
  • Flat bottom glass flasks with an NS 29/32 joint
  • Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • Made from 3.3 borosilicate glass
  • Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
  • Features white printing
  • Chemical resistant
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Product Type Flask
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat