Learn More
Agencinox™ Piastre a fondo piatto in acciaio inox
Codice prodotto. 11756533
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11756533 100 mL Pezzo
11766533 250 mL Pezzo
11746533 60 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11756533 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.63€
    7.94€ / pezzi 1
    Risparmia 11.69€
    59% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these dishes in decontamination services, operating rooms, surgeries, clinics and healthcare fields. Agencinox™ Flat Bottom Stainless Steel Dishes are ideal for holding dressings and other items which may be needed during surgical procedures.
  • Flat bottom stainless steel lotion bowls
  • Autoclavable
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Acciaio inox 18/10
Tipo Vaschetta per miscelazione
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm