Learn More
Karl Hecht™ Flat Bottom Test Tubes
Codice prodotto. 10277241
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
∼15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10277241 ∼15 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10277241 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42779065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.93€
    19.65€ / pezzi 100
    Risparmia 15.28€
    43% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Manufactured from clear soda glass.
  • Flat bottom
  • Rimless
  • Heavy wall, thickness of approx. 1mm
  • Diameter of approx. 15mm
  • Length of approx. 65mm
  • Provided in packs of 100
Specifica
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) ∼65 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 100/Pk.
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) ∼15 mm
Product Type Centrifuge Tube