Learn More
SCAT Contenitore piatto
Codice prodotto. 10211900 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
20 L
Dimensione chiusura:
B63
S70/71
Dimensioni (L x P x A):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensioni (L x P x A) unitSize
10211900 20 L S70/71 283 x 376 x 292 mm Pezzo
10561001 8 L B63 375 x 305 x 165 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10211900 Fornitore SCAT N. del fornitore 107713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    30.35€ / pezzi 1
    Risparmia 2.65€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grazie al loro design piatto, le taniche piatte SCAT sono state sviluppate appositamente per l'uso in spazi ristretti come armadi, scaffali, cassetti o frigoriferi, poiché sono strutturalmente basse in altezza.
  • Realizzato in robusto HDPE o PP e quindi resistente a tutti i solventi comunemente usati nei laboratori
  • Disponibile con filettatura B63 o S70/71 e adattabile a molte altre misure di filettatura per mezzo di un adattatore
  • Disponibile come tanica compatta da 8 l o come contenitore da 20 l con capacità maggiore
Le taniche piatte SCAT sono ideali per lo stoccaggio sicuro in spazi limitati, poiché possono essere integrate nei mobili da laboratorio per risparmiare spazio. Le taniche piatte SCAT sono disponibili anche con approvazione UN-Y per lo stoccaggio di merci pericolose o con rubinetto di scarico integrato per uno svuotamento sicuro.
Specifica
Autoclavabile No autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 5 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Dimensione chiusura S70/71
Colore Bianco traslucido
Descrizione Tanica piatta 20 L, S70/71, PE-HD, omologazione UN-Y Dimensioni: (L x A x P): 283 x 292 x 376 mm
Dimensioni (L x P x A) 283 x 376 x 292 mm
Include Approvazione UN-Y
Materiale HDPE
Mouth Style Rosca S70/71
Product Type Tanica
Sterilità No estéril