Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lids With Center Neck
Codice prodotto. 11582334
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
75 mm
80 mm
85 mm
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Include:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 200
Laboratory Flange 60
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11582334 110 mm Laboratory Flange 100 Pezzo
11562334 80 mm Laboratory Flange 100 Pezzo
11502344 140 mm Laboratory Flange 150 Pezzo
11512344 150 mm Laboratory Flange 200 Pezzo
11522344 165 mm Laboratory Flange 200 Pezzo
11542334 75 mm Laboratory Flange 60 Pezzo
11552334 85 mm Laboratory Flange 60 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11582334 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 06100206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    180.18€ / pezzi 1
    Risparmia 105.82€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Da utilizzare con (applicazione) Reaction vessels
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Include Laboratory Flange 100
Product Type Flange lid
Dimensione chiusura Center Neck (NS): 45/40