Learn More
Thermo Scientific™ Flat PCR Cap Strips Promotion
Codice prodotto. 15727486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15727486 250/Cs. pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15727486 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0784
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Optimize PCR applications with these flat cap strips for use with Thermo Scientific 96-well PCR plates and strip tubes.
Domed PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
Highlights
  • Suitable for use with all 96-well PCR plates as well as standard and low profile strip tubes
  • Large end tabs for strip removal (12 strips only)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear Frosted
Certificazione/Conformità Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins.
Materiale Virgin Medical Grade Polypropylene
No. of Wells 96
N. per custodia 250
N. per confezione 250
Quantità 250/Cs.
Da utilizzare con (applicazione) Facilitates sample labeling
Formato Strips of 8 Flat Caps
Plate Compatibility 96-well PCR Plate, Standard and Low-profile PCR Tube Strips
0