Learn More
Labcon™ Flat Style Caps for 50 mL Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 17587896 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
50 mL Centrifuge Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17587896 50 mL Centrifuge Tubes pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17587896 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 30758700069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.80€
    20.90€ / pezzi 500
    Risparmia 1.90€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These flat style caps for 50 mL centrifuge tubes come conveniently packed in bags.
  • For use with Labcon™ 50 mL centrifuge tubes
  • Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI
Product Type Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polyethylene Resin
Formato Bagged
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mL Centrifuge Tubes