Learn More
- Home
- Products
- Boxes
- Cryogenic and Freezer Boxes
- Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Codice prodotto. 15366538 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Natural
Purple
Red
naturale
Capacità:
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
25 (5 mL Tubes)
36 (15 mL Tubes)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Array di provette:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioni (L x P x A):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
23 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Capacità | Array di provette | Dimensioni (L x P x A) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15366538 | Natural | 36 (15 mL Tubes) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
| 15396528 | Blu | 81 (provette da 1.5/2.0 mL) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | pezzi 10 |
| 15306538 | Red | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | pezzi 10 |
| 15316538 | Purple | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | pezzi 10 |
| 15316528 | Natural | 144 (0.2 mL Tubes) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | pezzi 10 |
| 15326528 | Blue | 144 (0.2 mL Tubes) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | pezzi 10 |
| 15336528 | Red | 144 (0.2 mL Tubes) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | pezzi 10 |
| 15346528 | Purple | 144 (0.2 mL Tubes) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | pezzi 10 |
| 15356528 | Natural | 81 (0.5 mL Tubes) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | pezzi 10 |
| 15366528 | Blue | 81 (0.5 mL Tubes) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | pezzi 10 |
| 15376528 | Red | 81 (0.5 mL Tubes) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | pezzi 10 |
| 15386528 | Purple | 81 (0.5 mL Tubes) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | pezzi 10 |
| 15326538 | Natural | 25 (5 mL Tubes) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | pezzi 10 |
| 15336538 | Blue | 25 (5 mL Tubes) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | pezzi 10 |
| 15346538 | Red | 25 (5 mL Tubes) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | pezzi 10 |
| 15356538 | Purple | 25 (5 mL Tubes) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | pezzi 10 |
| 15376538 | Blu | 36 (15 mL Tubes) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
| 15386538 | Red | 36 (15 mL Tubes) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
| 15396538 | Purple | 36 (15 mL Tubes) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
| 15306548 | naturale | 16 (50 mL Tubes) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
| 15326548 | Red | 16 (50 mL Tubes) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
| 15316548 | Blu | 16 (50 mL Tubes) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
| 15336548 | Purple | 16 (50 mL Tubes) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Codice prodotto.
15366538
-
113.00€
90.15€ / pezzi 10
Risparmia 22.85€
20% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
81.14 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
- Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
- Facili da assemblare
- In polipropilene corrugato
- Più resistenti delle scatole di cartone
- Non sensibili all'umidità
- Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
- Dotate di divisori
- °
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Scatola per congelatore |
| Capacità | 36 (15 mL Tubes) |
| Include | Lid and Dividers |
| Quantità | 10 Pack |
| Array di provette | 6 x 6 |
| Dimensioni (L x P x A) | 145 x 147 x 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 147 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 19.8 mm |
| Peso (sistema metrico) | 1.54 kg |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |