Learn More
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Codice prodotto. 15396528 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Natural
Purple
Red
naturale
Capacità:
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
25 (5 mL Tubes)
36 (15 mL Tubes)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Array di provette:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioni (L x P x A):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Array di provette Dimensioni (L x P x A) unitSize
15396528 Blu 81 (provette da 1.5/2.0 mL) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm pezzi 10
15306538 Red 81 (1.5 to 2 mL Tubes) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm pezzi 10
15316538 Purple 81 (1.5 to 2 mL Tubes) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm pezzi 10
15316528 Natural 144 (0.2 mL Tubes) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm pezzi 10
15326528 Blue 144 (0.2 mL Tubes) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm pezzi 10
15336528 Red 144 (0.2 mL Tubes) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm pezzi 10
15346528 Purple 144 (0.2 mL Tubes) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm pezzi 10
15356528 Natural 81 (0.5 mL Tubes) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm pezzi 10
15366528 Blue 81 (0.5 mL Tubes) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm pezzi 10
15376528 Red 81 (0.5 mL Tubes) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm pezzi 10
15386528 Purple 81 (0.5 mL Tubes) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm pezzi 10
15326538 Natural 25 (5 mL Tubes) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm pezzi 10
15336538 Blue 25 (5 mL Tubes) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm pezzi 10
15346538 Red 25 (5 mL Tubes) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm pezzi 10
15356538 Purple 25 (5 mL Tubes) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm pezzi 10
15366538 Natural 36 (15 mL Tubes) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
15376538 Blu 36 (15 mL Tubes) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
15386538 Red 36 (15 mL Tubes) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
15396538 Purple 36 (15 mL Tubes) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
15306548 naturale 16 (50 mL Tubes) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
15326548 Red 16 (50 mL Tubes) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
15316548 Blu 16 (50 mL Tubes) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
15336548 Purple 16 (50 mL Tubes) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 15396528
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Alternativa duratura al cartone che riduce la proliferazione di muffe. Le scatole pieghevoli per congelatore Fisherbrand™ si possono congelare e scongelare più volte senza problemi.
  • Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
  • Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
  • Facili da assemblare
  • In polipropilene corrugato
  • Più resistenti delle scatole di cartone
  • Non sensibili all'umidità
  • Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
  • Dotate di divisori
  • °
Specifica
Tipo di chiusura Coperchio
Colore Blu
Materiale Polipropilene corrugato
Forma Square
Tipo Scatola per congelatore
Capacità 81 (provette da 1.5/2.0 mL)
Include Lid and Dividers
Quantità 10 Pack
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 51 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12 mm
Peso (sistema metrico) 0.94 kg