Learn More
Flavanone, 98+%
Codice prodotto. 11445167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445167 50 g 50g
11435167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22587.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 487-26-3 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 487-26-3
Formula molecolare C15H12O2
Molecular Weight (g/mol) 224.26
Numero MDL MFCD00006841
InChI Key ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo flavanone, 2-phenylchroman-4-one, 2,3-dihydroflavone, 2-phenyl-4-chromanone, 4-flavanone, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl, 2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-benzopyran-4-one, 2-phenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 10251
ChEBI CHEBI:5070
IUPAC Name 2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES O=C1CC(OC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Flavanone
Punto di fusione 75°C to 79°C
Quantità 50 g
Beilstein 183227
Peso formulazione 224.26
Percent Purity ≥98%