Learn More
Flavanone, TRC
Codice prodotto. 30389456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF3711001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flavanone
CAS 487-26-3
Formula molecolare C15 H12 O2
Quantità 1 g
Sinonimo (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP)
InChI Formula InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
SMILES O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC Name 2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 224.25
Peso formulazione 224.0837