Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Codice prodotto. 10127553 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10127553 1 g Bottiglia in vetro 1g
10409301 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10127553 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 347210010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 84366-81-4 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84366-81-4
Formula molecolare C27H31N9Na2O15P2
Molecular Weight (g/mol) 829.52
Numero MDL MFCD00151217
InChI Key XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Sinonimo flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L
Spettrofotometria 90% (lambda min. 450nm, pH 7), molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance
Peso formulazione 829.52
Forma fisica Powder