Learn More
Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt, ≥95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11416942 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416942 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11416942 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215112783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    144.90€ / 250mg
    Risparmia 8.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Cell Biology and Analysis
Identificatori chimici
CAS 84366-81-4
Formula molecolare C27H31N9Na2O15P2
Molecular Weight (g/mol) 829.52
Numero MDL MFCD00151217
InChI Key XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Sinonimo flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Colore Orange
Intervallo percentuale saggio ≥95%
Quantità 250 mg
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate;hydrate
Peso formulazione 829.6
Forma fisica Solid