Learn More
Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate, ≥93% (dry basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiSpecifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | Dry basis |
| IUPAC Name | disodium;[[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate;hydrate |
| Peso formulazione | 829.51 (anhydrous) |
| Percent Purity | ≥93% |
| Imballaggio | Flacone in plastica |