Learn More
Flavin adenine dinucleotide disodium salt, MedChemExpress
Descrizione
Flavin adenine dinucleotide (FAD) disodium salt is a redox cofactor, more specifically a prosthetic group of a protein, involved in several important enzymatic reactions in metabolism.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Flavin adenine dinucleotide disodium salt |
| CAS | 84366-81-4 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H31N9Na2O15P2 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | FAD disodium salt FAD-Na2 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (40.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | CC1=CC(N=C2C(N3)=O)=C(C=C1C)N(C[C@@H]([C@@H]([C@@H](COP(OP(OC[C@H]4O[C@@H](N5C=NC6=C(N=CN=C56)N)[C@@H]([C@@H]4O)O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O)O)O)C2=NC3=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 829.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only