Learn More
Flavine Adenine Dinucleotide Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30397902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30397902 250 mg
30397275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30397902 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF371500250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84366-81-4
Formula molecolare C27 H31 N9 O15 P2 . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 829.51
Sinonimo FAD sodium salt, 5'-Ester with adenosine riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate) sodium salt (1:2)
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-oxido-phosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-benzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxy-pentyl] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
Specifica
Materiale o nome chimico Flavine-Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H33N9O15P2.2Na/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;/m0../s1
Peso formulazione 829.121