Learn More
Flavone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10122340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10122340 5 g Bottiglia in vetro 5g
10050930 1 g Bottiglia in vetro 1g
10056403 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10122340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119160050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 525-82-6
Formula molecolare C15H10O2
Molecular Weight (g/mol) 222.24
InChI Key VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
IUPAC Name 2-phenylchromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Specifica
Materiale o nome chimico Flavone
Punto di fusione 95.0°C to 98.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, 373
Indice di Merck 15, 4124
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder