Learn More
R&D Systems™ Flavopiridol hydrochloride
Codice prodotto. 30001504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001504 50 mg 50mg
30001500 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001504 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3094/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cdk inhibitor; potently inhibits cdk2 and cdk9
Cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor (reported IC50 values are 6 - 25 nM and 84 - 200 nM for cdk9 and cdk2, respectively, and <0.85 μM for cdk1, cdk4, cdk5 and cdk7). Induces cell cycle arrest at G1 and G2 phase. Potently inhibits the growth of breast and lung cancer cell lines (IC50 = 25 - 160 nM) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131740-09-5
Formula molecolare C21H21Cl2NO5
Specifica
Materiale o nome chimico Flavopiridol hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 438.3
Purezza >98%
Peso molecolare 438.301