Learn More
Flavopiridol Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452768 10 mg 10mg
16445507 5 mg 5mg
16429466 50 mg -
16434226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16452768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Flavopiridol Hydrochloride (Alvocidib Hydrochloride) is a broad inhibitor of CDK, competing with ATP to inhibit CDKs including CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Flavopiridol Hydrochloride (Alvocidib Hydrochloride) is a broad inhibitor of CDK, competing with ATP to inhibit CDKs including CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Colore pale Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H21Cl2NO5
Quantità 10 mg
Sinonimo Alvocidib HydrochlorideL86-8275 HydrochlorideHMR-1275 Hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 20 mg/mL (45.63 mM) ∣DMF : 7.69 mg/mL (17.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C([C@]3([H])[C@H](O)CN(C)CC3)=C2OC(C4=CC=CC=C4Cl)=C1)O)O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 438.3
Peso formulazione 438.3
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only