Learn More
Flavoxate Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17952966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17952966 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0156.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flavoxate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flavoxate Hydrochloride
CAS 3717-88-2
Nomi componenti o analita Flavoxate Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H25 N O4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Flavoxate Hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-(1-piperidinyl)ethyl ester hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-piperidinoethyl ester hydrochloride, 1-Piperidineethanol 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (ester) hydrochloride, Bladderon, DW 61, Flavoxate hydrochloride, Genurin, NSC 114649, Patricin, Peflate, Piperidinoethyl-3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Rec 7/0040, Spasmal, Spasuret, Urispas
InChI Formula InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
IUPAC Name 2-piperidin-1-ylethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 427.92
Quantità 100 mg
Peso formulazione 427.155 g/mol