Learn More
MP Biomedicals Flaxseed Oil, Liquid
Codice prodotto. 11431532 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 lb.
25 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11431532 5 lb.
11441532 25 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431532 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0296043205
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Diet high in flaxseed oil.
Diet high in flaxseed oil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Product Type Animal Diet
Monouso Single-use
Formato Liquid
Quantità 5 lb.
Sterilità Non-sterile
Requisiti di stoccaggio Room Temperature
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.2286 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.