Learn More
Fleroxacin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488478
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488478 10 g 10g
16460918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488478 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0414
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Fleroxacin (RO 23-6240) is a broad-spectrum antimicrobial fluoroquinolone.
Fleroxacin (RO 23-6240) is a broad-spectrum antimicrobial fluoroquinolone.
Specifica
Materiale o nome chimico Fleroxacin
Forma fisica Solid
CAS 79660-72-3
Colore White
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18F3N3O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo RO 23-6240 AM-833
Informazioni di solubilità 0.1 M NaOH : 9.17 mg/mL (24.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C1=CN(CCF)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2F)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 369.34
Peso formulazione 369.34
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Research purposes only