Learn More
Kimble Chase™ Flex-Column™ Borosilicate Glass Economy Column
Codice prodotto. 11742354
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11742354 500 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11742354 Fornitore Kimble Chase™ N. del fornitore 4204000750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    287.58€ / pezzi 10
    Risparmia 61.42€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Specifica
Tipo USP Type I
Pressione max 1 bar
Capacità della colonna 20 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass
Area intersezionale 0.39cm3
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Quantità 10 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Tipo Economy Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm