Learn More
Corning™ Flex Discharge Tubes
Codice prodotto. 16872120 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 to 10 mL
25 to 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
16872120 25 to 100 mL Pezzo
16862120 2.5 to 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16872120 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    27.16€ / pezzi 1
    Risparmia 1.94€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
Corning™ Flex Discharge Tubes for quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
  • Coiled
  • Includes protective sleeve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Flexible Discharge Tube
Descrizione Coiled
Materiale FEP, Polypropylene
Volume (sistema metrico) 25 to 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Quick and precise dispensing of acids, bases and solvents
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 to 100 mL Bottle Top Dispenser
Include Protective Sleeve