Learn More
Sperian™ Occhiali di protezione in policarbonato Flex Seal
Codice prodotto. 11816980
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog
Antiappannamento
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating Dimensione della confezione
11816980 Anti-fog Pezzo
11807080 Antiappannamento pezzi 10
12334749 Antiappannamento Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11816980 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1011381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    20.81€ / pezzi 1
    Risparmia 16.09€
    43% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fits a wide variety of workers and can be worn over prescription eyewear and with half-mask respirators. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilated Safety Glasses have a sporty style for increased wearer acceptance.
  • 180° field of vision for distortion-free peripheral vision
  • Rotating strap attachment system provides easier use with hard hats
  • Compliant with splash resistance tests
  • Indirect ventilation prevents overheating
  • Anti-fog clear polycarbonate lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Clear
Product Type Safety Goggles
Da utilizzare con (applicazione) Automotive Industry, Building Industry, Chemical Industry
Colore telaio Blue
Materiale fascia per la testa Neoprene
N. per confezione 1 ciasc.
Dettagli sulla ventilazione Indirect
Materiale Polycarbonate
Materiale del telaio Liquid Silicone
UV Protection Sì