Learn More
Sperian™ Occhiali di protezione in policarbonato Flex Seal
Codice prodotto. 12334749
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog
Antiappannamento
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating unitSize
12334749 Antiappannamento Pezzo
11816980 Anti-fog Pezzo
11807080 Antiappannamento pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12334749 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1006194
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fits a wide variety of workers and can be worn over prescription eyewear and with half-mask respirators. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilated Safety Glasses have a sporty style for increased wearer acceptance.
  • 180° field of vision for distortion-free peripheral vision
  • Rotating strap attachment system provides easier use with hard hats
  • Compliant with splash resistance tests
  • Indirect ventilation prevents overheating
  • Anti-fog clear polycarbonate lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000
Lens Coating Antiappannamento
Lens Tint Trasparente
Product Type Occhiali di sicurezza
Da utilizzare con (applicazione) Passaggi a impatto a 120 m/s
Materiale fascia per la testa Neoprene
N. per confezione Confezione da 10
Dettagli sulla ventilazione Indiretto
Materiale Policarbonato